Learn More
Macherey-Nagel™ Gilson ASPEC Chromabond™ SiOH Polypropylene SPE Column
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
- Sistemas automatizados o colectores de vacío CHROMABOND™
- Columna de polipropileno, elemento de filtro de polietileno
- Alta capacidad de carga y eficacia de separación
- Contrapresión constante, sellado hermético
- Puerto Luer estándar para extracción de fase sólida automatizada, purificación/síntesis flash paralela, detección/purificación de alto rendimiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de columna (métrico) | 1 ml |
| Tipo de columna | Extracción de fase sólida |
| Peso del lecho | 100 mg |
| Tipo | Columnas de extracción en fase sólida |
| Incluye | Tapón |