Learn More
Macherey-Nagel™ Gilson ASPEC Chromabond™ SiOH Polypropylene SPE Column
Código de producto. 12874451 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
100 mg
500mg
1 g
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12874451
Marca: Macherey-Nagel™ 730075ASP
For automated systems or vacuum manifolds
  • Sistemas automatizados o colectores de vacío CHROMABOND™
  • Columna de polipropileno, elemento de filtro de polietileno
  • Alta capacidad de carga y eficacia de separación
  • Contrapresión constante, sellado hermético
  • Puerto Luer estándar para extracción de fase sólida automatizada, purificación/síntesis flash paralela, detección/purificación de alto rendimiento.
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 6 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 1 g
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Incluye Tapón