Learn More
Macherey-Nagel™ Gilson ASPEC Chromabond™ SiOH Polypropylene SPE Column
Código de producto. 12801071 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
100 mg
500mg
1 g
Capacidad de columna (métrico):
1 ml
3 ml
6 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Peso del lecho Capacidad de columna (métrico) unitSize
12801071 500mg 3 ml cada uno
12897911 100 mg 1 ml cada uno
12874451 1 g 6 ml cada uno
3 options
Código de producto. 12801071
Marca: Macherey-Nagel™ 730073ASP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For automated systems or vacuum manifolds
  • Sistemas automatizados o colectores de vacío CHROMABOND™
  • Columna de polipropileno, elemento de filtro de polietileno
  • Alta capacidad de carga y eficacia de separación
  • Contrapresión constante, sellado hermético
  • Puerto Luer estándar para extracción de fase sólida automatizada, purificación/síntesis flash paralela, detección/purificación de alto rendimiento.
Especificaciones
Capacidad de columna (métrico) 3 ml
Tipo de columna Extracción de fase sólida
Peso del lecho 500mg
Tipo Columnas de extracción en fase sólida
Incluye Tapón