Learn More
Extech Sonda RTD Gilmont™
Código de producto. 13437029 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200 °C a +500 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
13437029 De -200 °C a +500 °C 1 PCS
1 missing translation for 'options'
Código de producto. 13437029
Marca: Extech 2684242
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
General-Purpose RTD Temperature Probe for use with FAMEs, pesticides, pharmaceuticals, phenols.
  • Compatible with Extech models SDL200, Oyster-10/15/16 meters, 407227/407228, and PH210 depending on the probe.
  • Expand the capabilities of your temperature meter with additional probes for a variety of different applications.
Especificaciones
Tipo Sonda
Para utilizar con (aplicación) De uso general
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +932°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +500 °C