Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada al platino Gilmont™
Código de producto. 15110166
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4.8mm
6.4mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
7.50 metro
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15110166 6.4mm 7.50 metro
15130166 4.8mm 7.50 M
2 options
Código de producto. 15110166
Marca: Masterflex™ 9580212
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reduzca el tiempo de desembalaje, ahorre dinero en el envío y asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos a mano con tubos a granel. Los tubos de silicona curada con platino Gilmont™ se han diseñado para una larga vida útil en aplicaciones de bombas peristálticas.
  • Los tubos de silicona curada con platino sin esterilizar se suministran en un paquete individual que contiene 25 pies de tubos
  • Admiten una amplia escala de temperatura
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), la Farmacopea Europea, FDA, REACH, RoHS, ADCF
  • Con certificación FDA, USP, USDA, GMP
  • Baja unión de proteínas, resistentes a hongos, sin ftalato ni látex
  • Los tubos translúcidos son no tóxicos, no hemolíticos y apirógenos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, USP, USDA, GMP
Diámetro interior (métrico) 6.4mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 9.5mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) de 460 °C