Learn More
Gilmont™ Viscosímetro de caída de bola Gilmont™, tamaño n.º 3
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Tamaño:
3
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Gilmont™ Falling-ball Viscometers offer a simple, accurate, low cost, absolute method for measuring viscosity of clear fluids up to 200cp. Easier to use than capillary type, and less expensive than rotating/sensor electronic-based devices.
- Mecanismo exclusivo de liberación de bola
- Piezas húmedas de juntas de vidrio, PTFE y Viton™ (flotadores de acero inoxidable y tantalio opcionales)
- Tres opciones de rango por tubo permiten una mayor precisión en cada rango
- Lectura absoluta, sin componentes electrónicos
- Tamaño de muestra pequeño: se necesitan aproximadamente 7 ml
- Se utiliza fácilmente en baños de temperatura constante
- Sistema cerrado ideal para soluciones altamente evaporativas y deterioradas hidroscópicamente
Recomendada para:
Se utiliza en laboratorio, I + D, procesos y control de calidad de planta
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Falling Ball Viscometer |
| Intervalo de viscosidad | hasta 200 cp |
| Tamaño | 3 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction