Learn More
Epredia™ Hematoxilina 1, 2 y 3 de Gill™
Código de producto. 10444939 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,47 l (1 pinta)
1 gal
Tipo:
Hematoxilina de Gill 1
Hematoxilina de Gill 2
Hematoxilina de Gill 3
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 PCS
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Tipo unitSize
10444939 1 gal Hematoxilina de Gill 2 1 PCS
10624009 0,47 l (1 pinta) Hematoxilina de Gill 1 paquete de 4
11326740 1 gal Hematoxilina de Gill 1 cada uno
10289688 0,47 l (1 pinta) Hematoxilina de Gill 2 paquete de 4
10580139 0,47 l (1 pinta) Hematoxilina de Gill 3 4 PCS
10590139 1 gal Hematoxilina de Gill 3 1 PCS
6 options
Código de producto. 10444939
Marca: Epredia™ 72511
Con tres intensidades disponibles, la hematoxilina de Epredia™ Gill™ 1, 2, 3 permite controlar por completo las intensidades de tinción.
Con tres intensidades disponibles, la hematoxilina Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Gill™ 1, 2, 3 permite controlar por completo las intensidades de tinción.
Las hematoxilinas Gill son tinciones nucleares progresivas.
  • Gill 1 se recomienda para su uso en citología
  • Gill 2 tiene aplicaciones de histología y citología
  • Gill 3 se usa en histología
  • Están mezclados previamente y listos para usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hematoxilina de Gill 2
Cantidad 1 gal
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: aluminium sulphate octadecahydrate, sodium iodate, hematoxylin, ethylene glycol,acetic acid, diazol