Learn More
GIGYF2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7210415 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16883285 20 μL 20 microlitros
16873285 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16883285
Marca: Proteintech 247901AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Antígeno GIGYF2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.26 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica GIGYF2
N.º de referencia del gen Q6Y7W6
Alias de gen GIGYF2, GYF2, KIAA0642, PARK11, PERQ2, PERQ3, TNRC15
Símbolos de los genes GIGYF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno GIGYF2 Fusion Protein Ag20329
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26058
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG