missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GIF Antibody (012), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30155339
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30155339 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30155339 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP290226CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

GIF Monoclonal antibody specifically detects GIF in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GIF
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 012
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen gastric intrinsic factor (vitamin B synthesis), IFIntrinsic factor, IFMHgastric intrinsic factor, INF, TCN3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human GIF (Uniprot#: P27352-1; Met1-Tyr417).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2694
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.