Learn More
Epredia™ Tinción de Giemsa
Código de producto. p-4530209 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 gal
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12583687 1 gal 1 PCS
1 options
Código de producto. 12583687
Marca: Epredia™ 89004
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aproveche las ventajas de la excelente y clásica tinción utilizada en frotis de sangre periférica y de médula ósea con la tinción Giemsa de Epredia™.
  • Los eritrocitos se tiñen de color rosa y las plaquetas muestran un tono pálido muy claro.
  • La cromatina nuclear de los leucocitos se tiñe de color magenta-púrpura.
  • El citoplasma de los monocitos se tiñe del color azul clásico «vidrio esmerilado».
  • El citoplasma de los linfocitos se tiñe de color azul cielo claro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 gal
Tipo Tinción de Giemsa
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • STAIN,GIEMSA,1GL CUBE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methanol