missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GIBH-130, MedChemExpress

Código de producto. 16464706
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16464706 100 mg 100 miligramos
16473618 10 mg 10 miligramos
16450066 2 mg 2 miligramos
16436347 5 mg 5 miligramos
16410017 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16464706

Marca: Medchem Express HY101860

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GIBH-130 is an effective inhibitor of neuroinflammation. GIBH-130 significantly suppresses the IL-1β secretion by activated microglia (IC50=3.4 nM).

GIBH-130 is an effective inhibitor of neuroinflammation. GIBH-130 significantly suppresses the IL-1β secretion by activated microglia (IC50=3.4 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GIBH-130
Forma física Solid
CAS 1252608-59-5
Color Pink
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H20N6O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (138.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=NN=C(C2=CC=CC=C2)C=C1C)N3CCN(C4=NC=CC=N4)CC3
Peso molecular (g/mol) 360.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.41
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.