Learn More
Gibco™ Zeocin™ Selection Reagent
Código de producto. p-4918417
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
8 x 1,25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 8
Código de producto. 11508976
Marca: Gibco™ R25005
Antibiótico selectivo, formulación de fleomicina D1, antibiótico glicopeptídico producido por Streptomyces verticillus
Gibco Zeocin Selection Antibiotic is a formulation of phleomycin D1, a glycopeptide antibiotic produced by Streptomyces verticillus. It acts by binding to and cleaving DNA, leading to cell death, and is used for selection of of mammalian, insect, yeast, bacterial, and plant cell cultures. Working concentration range is 50–400 μg/mL depending on the cell type. This product is supplied at 100 mg/mL in sterile water in 8 x 1.25 mL vials.
  • El antibiótico selectivo Gibco™ Zeocin™ es una formulación de fleomicina D1, un antibiótico glicopeptídico producido por Streptomyces verticillus.
  • El antibiótico selectivo Zeocin™ actúa uniéndose al ADN y escindiéndolo, lo que conduce a la muerte celular.
  • Se usa para la selección de cultivos de células de mamíferos, insectos, levaduras, bacterias y plantas.
  • Concentración de trabajo que oscila entre 50 y 400 µg/ml dependiendo del tipo de célula.
  • Este producto se suministra en 100 mg/ml en agua estéril en 8 viales de 1,25 ml.
Información de órdenes
Condiciones de envío:Hielo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C
Condiciones de envío: Hielo
Concentración 100 mg/mL
Tipo de cultivo Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos
Formulario Líquido
Tipo de producto Zeocin
Esterilidad Estéril con filtro
Para utilizar con (aplicación) Selección/generación de líneas celulares estables eucariotas, selección bacteriana
Línea de productos Zeocin
Cantidad 50 mL