Learn More
Gibco™ Viral Production Cells
1164.00€ - 6140.00€
Spezifikation
Contenido y almacenamiento | Almacenar en nitrógeno líquido hasta que esté listo para usar. No guarde las células a -80 °C. |
---|---|
Línea de células | Línea celular de producción viral |
Culture Type | Cultivos celulares en suspensión |
Tipo de producto | Células de producción viral |
Condiciones de envío | Hielo seco |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15967871
|
Gibco™
A35347 |
1 mL |
1164.00€
1 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17193119
|
Gibco™
A35827 |
6 x 1 mL |
6140.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Beschreibung
Las células de producción víricas Gibco son un derivado clonal de la línea celular HEK 293F y son un componente básico del sistema de producción de lentivirus LV-MAX. Las células de producción víricas se han adaptado a un medio de producción LV-MAX especial con definición química, sin suero y sin proteínas. Las células se mantienen en un cultivo en suspensión y crecerán a alta densidad en el medio de producción LV-MAX. Las células de producción víricas son muy transfectables por el reactivo de transfección LV-MAX y generan una producción de lentivirus superior en comparación con los métodos de producción de lentivirus basados en polietilenimina (PEI).
- Las células de cultivo en suspensión facilitan la detección o la ampliación de alto rendimiento
- Niveles de producción viral más altos que otras células HEK 293 en suspensión
- Crecimiento celular rápido y viabilidades de cultivo altas
Las células congeladas se suministran en un vial que contiene 1 ml de células a 1 x 107 células viables/ml en el medio de producción LV-MAX y dimetilsulfóxido (DMSO) al 10 %. Las células se deben descongelar directamente en el medio de producción LV-MAX.
Las células se han cultivado por lo general en matraces sobre una plataforma para agitadores en una incubadora de cultivo celular humidificado con CO2. Sin embargo, se puede ampliar el volumen de los cultivos desde bloques de 96 pocillos profundos hasta matraces de 2 l y biorreactores. La recolección de vectores lentivirales se realiza normalmente dos días después de la transfección.
Spezifikation
Almacenar en nitrógeno líquido hasta que esté listo para usar. No guarde las células a -80 °C. | |
Cultivos celulares en suspensión | |
Hielo seco |
Línea celular de producción viral | |
Células de producción viral |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.