Learn More
Gibco™ Células de producción viral
Código de producto. 15967871 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
6 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
paquete de 6
15967871 1 mL 1 ml
17193119 6 x 1 mL paquete de 6
2 options
Código de producto. 15967871
Marca: Gibco™ A35347
Viral Production Cells are a derivative of the HEK 293F cell line and are a core component of the LV-MAX Lentiviral Production System.
Gibco Viral Production Cells are a derivative of the HEK 293F cell line and are a core component of the LV-MAX Lentiviral Production System (Cat. No. A35684). Viral Production Cells have been adapted to a special chemically-defined, serum-free and protein-free LV-MAX Production Medium (A3583401). They are maintained in suspension culture and will grow to high density in LV-MAX Production Medium. Viral Production Cells are highly transfectable by LV-MAX Transfection reagent (A35348) and generate superior lentiviral production compared to polyethyleneimine (PEI)-based lentiviral production methods.
Las células de producción víricas Gibco son un derivado clonal de la línea celular HEK 293F y son un componente básico del sistema de producción de lentivirus LV-MAX. Las células de producción víricas se han adaptado a un medio de producción LV-MAX especial definido químicamente, sin suero y sin proteínas. Las células se mantienen en un cultivo en suspensión y crecerán a alta densidad en el medio de producción LV-MAX. Las células de producción víricas son altamente transfectables por el reactivo de transfección LV-MAX y generan una producción de lentivirus superior en comparación con los métodos de producción de lentivirus basados en polietilenimina (PEI).
  • Las células de cultivo en suspensión facilitan la detección o la ampliación de alto rendimiento
  • Niveles de producción viral más altos que otras células HEK 293 en suspensión
  • Crecimiento celular rápido y altas viabilidades de cultivo
Las células congeladas se suministran en un vial que contiene 1 ml de células a 1 x 107 células viables/ml en el medio de producción LV-MAX y dimetilsulfóxido (DMSO) al 10 %. Las células se deben descongelar directamente en el medio de producción LV-MAX.
Las células se han cultivado normalmente en matraces sobre una plataforma para agitadores en una incubadora de cultivo celular humidificado con CO2. Sin embargo, se puede ampliar el volumen de los cultivos desde bloques de 96 pocillos profundos hasta matraces de 2 l y biorreactores. La recolección de vectores lentivirales se realiza normalmente dos días después de la transfección.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en nitrógeno líquido hasta que esté listo para usar. No guarde las células a -80°C.
Línea de células Línea celular de producción viral
Tipo de célula Riñón (embrionario)
Culture Type Cultivos celulares en suspensión
Recomendación de medios Medio de producción LV-MAX™
N.° de celdas 1 x 107
Tipo de producto Células de producción viral
Cantidad 1 mL
Condiciones de envío Hielo seco