Learn More
Gibco™ Tripsina-EDTA (0,25%), rojo de fenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4919330
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
11560626 100 mL 100 ml
11570626 500 mL 500 ml
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11560626
Brand: Gibco™ 25200056
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Fabricada con polvo de tripsina, una mezcla irradiada de proteasas derivadas del páncreas porcino
Debido a su capacidad digestiva, la tripsina se emplea ampliamente para la disociación celular, el pasaje de cultivos celulares rutinarios y la disociación de tejido primario. La concentración de tripsina necesaria para la disociación varía en función del tipo de célula y de los requerimientos experimentales.
  • En las soluciones se comprueba el pH, la osmolalidad, la esterilidad y el rendimiento
  • Las materias primas se prueban para detectar radiación con haces de electrones; asimismo, se comprueba si existe contaminación por endotoxinas, VPP, PCV 1/2, micoplasma, bacterias, hongos y virus, y se realizan varios ensayos de actividad, análisis de cenizas y análisis de humedad
  • La trazabilidad documentada disponible incluye la trazabilidad del lote, certificados de origen animal, análisis de lotes, certificados de radiación, un resumen de inactivación viral y transparencia de la cadena de suministro
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Ordreinfo
Condición de envío: Hielo seco
Overholdelse
Manufactured at a cGMP compliant facility registered with the FDA as a medical device manufacturer and certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Quelantes EDTA
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 °C a – 20 °C
Condiciones de envío: Hielo húmedo
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Origen animal
Concentración 1X
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos Rojo de fenol, EDTA
Osmolalidad 270 - 320 mOsm/kg
pH entre 7,1 y 8
Línea de productos Gibco
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Fuente Origen animal
Probado para Bioensayo in vitro
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TRYPSIN 0.25% EDTA
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Faresætning
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contém: trypsin
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.