Learn More
Gibco™ Enzima TrypLE™ Express (1X), rojo fenol
Descripción
Se utiliza para la disociación de una amplia gama de células de mamíferos adherentes, como CHO, HEK 293, A529, queratinocitos humanos primarios y células madre embrionarias. TrypLE™ Express escinde los enlaces peptídicos en los lados de terminaciones C de lisina y arginina, y es un sustituto directo de la tripsina. La excepcional pureza aumenta la especificidad y reduce el daño en las células que pueden provocar otras enzimas presentes en algunos extractos de tripsina.
- Delicado con las células
- La pureza aumenta la especificidad debido a la acción de una sola enzima, lo que reduce el daño causado por la disociación de enzimas presentes en algunas preparaciones de tripsina y en otros extractos de proteasa
- Estable a temperatura ambiente durante 24 meses
- Listo para su uso
- Puede sustituir directamente a la tripsina en protocolos existentes.
- Simplemente la dilución inactiva TrypLE Express, lo que evita la necesidad de inhibidores de la tripsina, como suero bovino fetal (SBF).
Envasado sostenible, con bajo consumo energético y menos peligros
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Se fabrica en instalaciones que cumplen con los requisitos de producción según las buenas prácticas de fabricación actuales, que cuentan con la certificación ISO 13485 y que están registradas en la FDA como fabricantes de dispositivos médicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Quelantes | EDTA |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 15 °C a 30 °C, proteger de la luz Condiciones de almacenamiento alternativas: de 2 °C a 8 °C o de – 5 °C a – 20 °C Condiciones de envío: Temperatura ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1X |
| Tipo de cultivo | Cultivo celular adherente |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Reactivo para disociación de cultivo celular |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Rojo de fenol, EDTA |
| Mostrar más |