Learn More
Gibco™ Enzima TrypLE™ Express (1X), sin rojo fenol
Descripción
Escinde los enlaces peptídicos en los extremos C-terminales de lisina y arginina, y es un sustituto directo de la tripsina. La excepcional pureza aumenta la especificidad y reduce el daño en las células que pueden provocar otras enzimas presentes en algunos extractos de tripsina. Se utiliza para la disociación de una amplia gama de células de mamíferos adherentes, como CHO, HEK 293, A529, queratinocitos humanos primarios y células madre embrionarias.
- Delicado con las células
- Estable a temperatura ambiente durante 24 meses
- Facilidad de uso:
- Sin material de origen animal
- Delicado con las células; su pureza aumenta la especificidad debido a la acción de una sola enzima y reduce el daño causado por la disociación de múltiples enzimas en tripsina y otros extractos
- Puede sustituir directamente a la tripsina en protocolos existentes.
- Simplemente la dilución inactiva TrypLE Express, lo que evita la necesidad de inhibidores de la tripsina, como suero bovino fetal (SBF).
Envasado sostenible, con bajo consumo energético y menos peligros
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Manufactured at a cGMP-compliant facility that is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
Especificaciones
Especificaciones
| Quelantes | EDTA |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 15 °C a 30 °C, proteger de la luz Condiciones de almacenamiento alternativas: 2 °C a 8 °C o – 5 a – 20 °C Condiciones de envío: Temperatura ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1X |
| Tipo de cultivo | Cultivo celular adherente |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Reactivo para disociación de cultivo celular |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sin aditivos | Sin rojo fenol |
| Mostrar más |