Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, sin ácido fólico
Descripción
Requires
Suplementación
A partir de entonces, el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamífero, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
- Se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, rojo fenol; sin HEPES, ácido fólico
- El medio RPMI 1640 Gibco es único con respecto a otros medios porque contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
- Contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco
- Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
La solución RPMI Gibco1640 se fabrica en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas |
| Tipo de célula | Células leucémicas |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Glutamina, Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin HEPES, Sin piruvato sódico, Sin ácido fólico |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- RPMI 1640 Medium, no folic acid
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol