Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES
Descripción
Requires
Suplementación
A partir de entonces, el medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
- Modificado de la siguiente manera: con GlutaMAX™, rojo fenol, HEPES
- Contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
- Contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco
- Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
- El suplemento GlutaMAX minimiza la acumulación tóxica de amoníaco y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas |
| Tipo de célula | Células leucémicas |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) |
| Serum Level | Suplementos de suero estándar |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Con aditivos | GlutaMAX, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin piruvato sódico |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.