Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640
Código de producto. 11320882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
cada uno
11320882 10 L cada uno
12559059 5 L 5 litros
2 options
Código de producto. 11320882
Marca: Gibco™ 11875176
Requires
Suplementación
RPMI 1640 Medium was originally developed to culture human leukemic cells in suspension and as a monolayer.
A partir de entonces, el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
  • Modificado de la siguiente manera: con L-glutamina, rojo fenol; sin HEPES
  • Contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
  • Contiene biotina, vitamina B12 y PABA, que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio de Eagle modificado de Dulbecco
  • Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas
Tipo de célula Células leucémicas
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco, SynerGy
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.