Learn More
Gibco™ Medio de suero reducido Opti-MEM™, polvo
Código de producto. p-4919921
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
10134472 10 L cada uno
1 options
Código de producto. 10134472 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 22600134
Opti-MEM™ Reduced-Serum Medium is an improved Minimal Essential Medium (MEM) that allows for a reduction of Fetal Bovine Serum supplementation by at least 50% with no change to growth rate or morphology.
  • El medio de suero reducido Opti-MEM™ I es un medio esencial mínimo (MEM) mejorado que permite una reducción de la suplementación de suero bovino fetal, por lo menos en un 50 %, sin ningún cambio en la tasa de crecimiento o la morfología.
  • Opti-MEM™ I también se recomienda para usar con reactivos de transfección de lípidos catiónicos, como el reactivo Lipofectamine™.
  • Se puede emplear con diversas células de mamíferos adherentes y en suspensión, incluidos Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK y fibroblastos primarios.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: L-glutamina, rojo fenol
Uso de Opti-MEM™
  • Opti-MEM™ Gibco™ es un medio único que contiene insulina, transferrina, hipoxantina, timidina y elementos traza.
  • Estos componentes adicionales permiten una reducción en la suplementación sérica de al menos un 50 %.
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,4 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Sp2, AE-1, CHO, BHK-21 y HEK
Tipo de célula Fibroblastos primarios
Clasificación Origen animal
Formulario Polvo
Tipo de producto Opti-MEM I
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco, Opti-MEM
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 30 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Para uso diagnóstico in vitro.