Learn More
Gibco™ MEM α, nucleósidos, sin rojo fenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4919883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
11534476 500 mL 500 ml
15673854 10 x 500 mL paquete de 10
2 options
Código de producto. 11534476
Marca: Gibco™ 41061029
Edge
Requires
Suplementación
El medio esencial mínimo se utiliza ampliamente para el cultivo de células de mamíferos, así como para la selección de células transfectadas de dihidrofolato reductasa (DHFR) negativas
  • El medio esencial mínimo (MEM) α se utiliza ampliamente para el cultivo de células de mamíferos, así como para la selección de células transfectadas DHFR negativas.
  • El MEM α se puede utilizar con una variedad de células de mamíferos de suspensión y adherentes, incluidos queratinocitos, astrocitos de rata primarios y células de melanoma humanas.
  • Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: ribonucleósidos, desoxirribonucleósidos, L-glutamina
  • Sin: rojo de fenol
Uso de MEM
  • El MEM α Gibco™ es una modificación del medio esencial mínimo (MEM) que contiene aminoácidos no esenciales, piruvato sódico, ácido lipoico, vitamina B12, biotina y ácido ascórbico
  • El MEM α no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • El MEM α está disponible sin nucleósidos para su uso como un medio de selección para DG44 y otras células DHFR negativas.
  • Este producto está fabricado con sales de Earle.
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Gibco MEM α is manufactured at a cGMP compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto MEM α (medio esencial mínimo α)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Piruvato sódico, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos
Sin aditivos Sin HEPES, Sin rojo fenol
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación: No se ha diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.