Learn More
Gibco™ MEM α, sin nucleósidos, polvo
Código de producto. p-4919880
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
11540416 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 11540416
Marca: Gibco™ 12000063
Minimum Essential Medium (MEM) α is widely used for mammalian cell culture as well as selection for transfected DHFR negative cells.
  • El medio esencial mínimo (MEM) α se utiliza ampliamente para el cultivo de células de mamíferos, así como para la selección de células transfectadas DHFR negativas.
  • El MEM α se puede utilizar con una variedad de células de mamíferos de suspensión y adherentes, incluidos queratinocitos, astrocitos de rata primarios y células de melanoma humanas.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: rojo de fenol, L-glutamina
  • Sin: ribonucleósidos, desoxirribonucleósidos, bicarbonato sódico
Uso de MEM
  • El MEM α Gibco™ es una modificación del medio esencial mínimo (MEM) que contiene aminoácidos no esenciales, piruvato sódico, ácido lipoico, vitamina B12, biotina y ácido ascórbico
  • El MEM α requiere suplementación, por lo general con un 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
  • El MEM α está disponible sin nucleósidos para su uso como un medio de selección para DG44 y otras células DHFR negativas.
  • Este producto está fabricado con sales de Earle.
Para uso diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Formulario Polvo
Tipo de producto MEM α (medio esencial mínimo α)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES, Sin ribonucleósidos, Sin desoxirribonucleósidos, Sin bicarbonato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C.
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Para uso diagnóstico in vitro.