Learn More
Gibco™ MEM, NEAA, polvo
Código de producto. 11534486
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 L
50 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
50 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11534486 10 L 10 litros
11544486 50 L 50 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11534486 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 41500018
Requires
Suplementación
El medio esencial mínimo se utiliza normalmente en todos los medios de cultivo celular
El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. El medio MEM Gibco lo desarrolló Harry Eagle, que se basó en su formulación anterior del medio basal de Eagle (BME). Posteriormente, se han producido numerosas modificaciones del MEM, como el MEM de Glasgow, el MEM α, el DMEM y la modificación de Temin.
  • Está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2.
  • Se modifica de la siguiente manera: con aminoácidos no esenciales (NEAA), L-glutamina, rojo de fenol; sin HEPES, bicarbonato sódico
  • Fabricado con sales de Earle
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Las formulaciones de polvo del medio de cultivo celular Gibco requieren suplementos de bicarbonato sódico, el ajuste del pH y la filtración en el momento de la preparación
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Formulario Polvo
Tipo de producto MEM (medio esencial mínimo)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Rojo de fenol
Sin aditivos Sin bicarbonato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C.
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.