Learn More
Gibco™ MEM α, suplemento GlutaMAX™, sin nucleósidos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4919854
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
12549089 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 12549089 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 32561037
Requires
Suplementación
El medio esencial mínimo se utiliza de manera generalizada para cultivar células de mamíferos, así como para seleccionar células transfectadas de dihidrofolato reductasa (DHFR) negativas
MEM α se puede utilizar con una variedad de células de mamíferos de suspensión y adherentes, incluidos queratinocitos, astrocitos de rata primarios y células de melanoma humanas.
  • La modificación del medio esencial mínimo (MEM) que contiene aminoácidos no esenciales, piruvato sódico, ácido lipoico, vitamina B12, biotina y ácido ascórbico.
  • Modificado de la siguiente manera: con rojo de fenol, GlutaMAX™: sin ribonucleósidos, desoxirribonucleósidos
  • El MEM α Gibco, con el suplemento GlutaMAX™, minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
  • Fabricado con sales de Earle
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Tipo de célula Astrocitos de rata primarios
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto MEM α (medio esencial mínimo α)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, GlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES, Sin ribonucleósidos, Sin desoxirribonucleósidos
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco, GlutaMAX
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.