Learn More
Gibco™ Medio 199, sales de Earle
Descripción
El medio 199 tiene una amplia utilidad con especies, especialmente para el cultivo de células no transformadas. El medio 199 es ampliamente utilizado en virología, producción de vacunas y cultivo in vitro de explantes primarios de epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata. Este M199 se modifica de la siguiente manera: con rojo de fenol, L-glutamina; sin HEPES.
- Contiene componentes únicos, incluyendo adenina, adenosina, hipoxantina, timina y vitaminas adicionales
- Está disponible con sales de Earle para su uso con una incubadora de CO2 o con sales de Hanks para su uso sin CO2.
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | Epitelial de rata |
| Tipo de célula | fibroblastos de embriones de pollo, epitelio pancreático de ratón y tejidos de lente de rata |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 1X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio 199 |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Bajo nivel de glucosa, Glutamina, Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin HEPES, Sin piruvato sódico |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.