Learn More
Gibco™ Medio L-15 de Leibovitz, polvo
Código de producto. p-4919864
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. 11504486
Marca: Gibco™ 41300070
Requires
Suplementación
Leibovitz's L-15 Medium supports the growth of HEP-2 monkey kidney cells and primary explants of embryonic and adult human tissue.
  • El medio L-15 de Leibovitz permite el crecimiento de células de riñón de mono HEP-2 y explantes primarios de tejido humano embrionario y adulto.
  • El medio L-15 está tamponado con fosfatos y aminoácidos de base libre en lugar de bicarbonato sódico.
  • Este medio está diseñado para permitir el crecimiento celular en entornos sin equilibrio de CO2.
  • Almacenar a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: galactosa, rojo de fenol, L-glutamina, piruvato sódico
  • Sin: glucosa, HEPES, bicarbonato sódico
Uso del medio L-15 de Leibovitz
  • L-15 no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento; por lo tanto, F-10 requiere suplementación, comúnmente con un 10 % de Suero Bovino Fetal (SBF).
  • Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco™ L-15 requieren ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Células renales de mono HEP-2
Tipo de célula Explantes de tejido humano embrionario y adulto
Clasificación Origen animal
Formulario Polvo
Tipo de producto Medio L-15 de Leibovitz
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Galactosa
Sin aditivos Sin glucosa, Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2-8 °C.
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 36 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local. Para uso diagnóstico in vitro.