Learn More
Gibco™ Medio L-15 de Leibovitz
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4919863
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15460554 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15460554
Marca: Gibco™ 11415064
Requires
Suplementación
Leibovitz's L-15 Medium supports the growth of HEP-2 monkey kidney cells and primary explants of embryonic and adult human tissue.
El medio L-15 está tamponado con fosfatos y aminoácidos de base libre en lugar de bicarbonato de sodio. Este medio está diseñado para permitir el crecimiento celular en entornos sin equilibrio de CO2.
  • Se modifica de la siguiente manera: con galactosa, rojo fenol, L-glutamina y piruvato sódico; sin glucosa, HEPES ni bicarbonato sódico.
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Células renales de mono HEP-2
Tipo de célula explantes de tejido humano embrionario y adulto
Clasificación Origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio L-15 de Leibovitz
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Galactosa
Sin aditivos Sin glucosa, Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.