Learn More
Gibco™ L-Glutamine
Descripción
La L-glutamina participa en la formación de purina y nucleótidos de pirimidina, aminoazúcares, glutatión, L-glutamato y otros aminoácidos, y se usa en la síntesis de proteínas y la producción de glucosa. A diferencia de la mayoría de los demás aminoácidos, la L-glutamina no es estable en solución. El ritmo al que avanza esta degradación depende del tiempo, la temperatura y el pH.
- L-glutamina en polvo (no estéril) debe hacerse como una solución madre filtrada estéril de 200 mm (o similar) en agua destilada
- La concentración óptima depende del tipo de célula y del medio empleado para el cultivo de las células, aunque generalmente está en el intervalo de 2 a 6 mm
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C Condiciones de envío: Ambiente Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | L-glutamina |
| Esterilidad | No estéril |
| Con aditivos | Glutamina |
| Grado de pureza o calidad | Grado de USP |
| Cantidad | 100 g |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |