Learn More
Gibco™ HBSS, sin calcio, sin magnesio, sin rojo fenol
Descripción
Es necesario realizar formulaciones de solución salina equilibrada de Hank (HBSS) sin calcio ni magnesio para aclarar los quelantes del cultivo antes de la disociación celular. Esta solución HBSS se modifica de la siguiente manera; con glucosa; sin calcio, magnesio ni rojo de fenol. Libre de material de origen animal. Está disponible la formulación completa.
- Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) |
| Color | Transparente |
| Concentración | 1X |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| pH | 6,7 - 7,8 |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | Gibco |
| Cantidad | 500 mL |
| Tipo de solución | Sal equilibrada de Hanks |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.