Learn More
Gibco™ Suplemento HAT (50X)
Descripción
- Mezcla líquida de hipoxantina sódica (5 mM), aminopterina (20 μM) y timidina (0,8 mM)
- La hipoxantina y la timidina suministran purinas y pirimidinas previamente formadas para la síntesis de ADN mediante hibridomas a través de la vía de rescate que utiliza HGPRT aportado por la célula de fusión del bazo
- La aminopterina, un antagonista del ácido fólico, inhibe la vía de la biosíntesis de nucleósido de novo
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C Condiciones de envío: Hielo seco Vida útil: 14 meses a partir de la fecha de fabricación |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Concentración | 50 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento HT |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| pH | entre 6 y 8 |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Hielo seco |