Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, cualificado, Nueva Zelanda
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15515319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Formato:
Frasco
One Shot
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
15515319 10 x 50 mL One Shot paquete de 10
15505319 50 mL One Shot 50 ml
11548836 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15515319 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A3160902
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para eliminar la necesidad de dividir en alícuotas, y el riesgo de contaminación y variabilidad que conlleva. Asegure los sueros para el cultivo celular con sueros de menor riesgo viral de regiones libres de SFB
  • Nivel de endotoxinas: ≤10 EU/ml
  • Nivel de hemoglobina: ≤30 mg/dl (niveles habituales de ≤25 mg/dl)
  • El diseño de la botella elimina la necesidad de alícuota y la variabilidad que conlleva. Y eso mejora sus posibilidades de obtener resultados consistentes.
  • Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
  • Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
  • Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
  • No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
  • Genera un 33 % menos de residuos que la división en alícuotas a partir de frascos de 500 ml
  • Los sueros bovinos fetales Gibco ofrecen un excelente valor para el cultivo celular básico, la investigación especializada y los ensayos específicos, ganando la confianza de los investigadores con una calidad uniforme y un soporte galardonado que ayuda a satisfacer sus necesidades de investigación y presupuesto
  • Categoría de los sueros: Premium (seguro)
  • Origen: Nueva Zelanda
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Descripción Suero bovino fetal, cualificado, formato One Shot™, Nueva Zelanda
Especie Bovino
Age Fetal
País de origen Nueva Zelanda
Formulario Líquido
Formato One Shot
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 10 x 50 mL
Serum Treatment Estándar (esterilizado mediante filtro)
Esterilidad Estéril
Concentración de endotoxinas ≤5 EU/mL
Concentración de hemoglobina ≤30 mg/dL
Grado de pureza o calidad Cualificado
Línea de productos One Shot
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
Para uso diagnóstico in vitro.