Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, cualificado, inactivado por calor, regiones aprobadas por el USDA
Código de producto. 17256336
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
500 mL
Formato:
Frasco
One Shot
Tamaño de la unidad:
50 ml
500 ml
Código de producto. 17256336
Marca: Gibco™ 10438026
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Medios y reactivos para cultivo de células madre generales; sueros para investigación especializada y ensayos específicos
  • Categoría de los sueros: Estándar
  • Origen: países que cumplen los requisitos de importación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
  • Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (niveles habituales: ≤10 EU/ml)
  • Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dL
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Ganado/bovino
Age Fetal
País de origen México
Formulario Líquido
Formato Frasco
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 500 mL
Serum Treatment Inactivado por calor
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple-filtered, 0.1 μm
Grado de pureza o calidad Cualificado
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.