Learn More
Gibco™ Embryonic stem-cell FBS, qualified, USDA-approved regions
Código de producto. p-4919334
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Formato:
Frasco
Frasco(s)
Tamaño de la unidad:
100 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
10063732 100 mL Frasco(s) 100 ml
11518986 500 mL Frasco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10063732 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10439016
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rendimiento certificado por EE. UU y sueros para una amplia variedad de tipos de células, especialmente líneas de células sensibles
  • Categoría de los sueros: Especializado
  • Origen: países que cumplen los requisitos de importación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
  • Se han sometido a pruebas específicas para comprobar la capacidad de mantener la morfología celular no diferenciada de las células madre embrionarias
  • Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (niveles habituales ≤10 EU/ml)
  • Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dL
Cultivo celular, cultivo de células madre embrionarias, cultivo de células de mamíferos, cultivo de células madre, investigación de células madre
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Especie Ganado/bovino
Age Fetal
País de origen México
Formulario Líquido
Formato Frasco(s)
Tipo de producto Fetal Bovine Serum
Cantidad 100 mL
Serum Treatment Estándar (esterilizado mediante filtro)
Esterilidad Estéril
Concentración de endotoxinas <50 EU/mL
Concentración de hemoglobina ≤25 mg/dL
Grado de pureza o calidad Válido para células madre embrionarias
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.