Learn More
Gibco™ Embryonic stem-cell FBS, qualified, USDA-approved regions
Descripción
- Categoría de los sueros: Especializado
- Origen: países que cumplen los requisitos de importación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
- Se han sometido a pruebas específicas para comprobar la capacidad de mantener la morfología celular no diferenciada de las células madre embrionarias
- Nivel de endotoxinas: ≤50 EU/ml (niveles habituales ≤10 EU/ml)
- Nivel de hemoglobina: ≤25 mg/dL
Cultivo celular, cultivo de células madre embrionarias, cultivo de células de mamíferos, cultivo de células madre, investigación de células madre
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
| Especie | Ganado/bovino |
| Age | Fetal |
| País de origen | México |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Frasco(s) |
| Tipo de producto | Fetal Bovine Serum |
| Cantidad | 100 mL |
| Serum Treatment | Estándar (esterilizado mediante filtro) |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.