Learn More
Gibco™ Suero fetal bovino, certificado, inactivado por calor, Estados Unidos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15808947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Formato:
Frasco
Frasco(s)
One Shot
Tamaño de la unidad:
500 ml
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
15808947 10 x 50 mL One Shot cada uno
15898937 50 mL One Shot cada uno
11523387 100 mL Frasco(s) cada uno
11533387 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15808947 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A3840002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Asegure los sueros para el cultivo celular con sueros de menor riesgo viral de regiones libres de SFB
Las características del frasco One-Shot de 50 ml de incluyen:
  • Boca ancha, borde biselado y forma curva para facilitar el vertido y el pipeteo
  • Diseñado para congelar/descongelar sin dividir ni romper
  • Se ajusta a las gradillas de tubos de ensayo y libera espacio en el congelador
  • No hay contratiempos de etiquetado, ya que la etiqueta de nuestro envase fácil es de fácil lectura y contiene toda la información que necesita
  • 33 % menos de residuos generados que la división en alícuotas a partir de frascos de 500 ml
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C
Condiciones de envío: Congelado
Descripción Suero bovino fetal, inactivado por calor, certificado, One Shot™, Estados Unidos
Especie Bovino
Age Fetal
País de origen Estados Unidos
Formulario Liquid
Formato One Shot
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 10 x 50 mL
Serum Treatment Inactivado por calor
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Triple filtrado, 0,1 μm
Sustancias contaminantes Triple filtrado a 0,1 μm
Concentración de endotoxinas ≤5 EU/mL
Inactivado por calor Yes
Concentración de hemoglobina ≤15 mg/dL
Grado de pureza o calidad contenedores
Línea de productos One Shot
Condiciones de envío Congelado
Mostrar más Mostrar menos
Para uso diagnóstico in vitro.