Learn More
Gibco™ Dynabeads™ Human Treg Expander
Descripción
Includes
Dynabeads Human Treg Expander se suministra en suspensión y contiene 2 x 107 Dynabeads/mL en solución salina tamponada con fosfatos (PBS), pH 7,4, con 0,1% de seroalbúmina humana (HSA)
Dynabeads Human T-Expander ofrece un método sencillo para la activación y expansión de células T que no requiere células que presentan antígenos ni antígeno. Dynabeads Human Treg Expander son gránulos superparamagnéticos uniformes de 4,5μ m combinados con una mezcla optimizada de anticuerpos monoclonales anti-CD3 y anti-CD28. Mediante la combinación de anticuerpos antiCD3 y antiCD28 en Dynabeads, los gránulos proporcionan las señales primaria y coestimuladora que se necesitan para la activación y la expansión de las células Treg.
- Muestra inicial: Células T reguladoras humanas aisladas con el kit de células T reguladoras CD4+CD25+ Dynabeads
- Tipo de célula: Células T (reguladoras)
- Producto final: Células
- Reactividad: Humano
- Tipo de muestra: Cultivos celulares, células mononucleares de sangre periférica (PBMC)
- Especie diana: Humano
Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celular, activación y expansión de células humanas, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células T (reguladoras) |
| Certificaciones/conformidad | ISO9001 and ISO13485 |
| Clonalidad | Monoclonal |
| Concentración | 2 x 107 beads/mL |
| Contenido y almacenamiento | Dynabeads™ Human Treg Expander se suministra en suspensión y contiene 2 x 10^7 Dynabeads™/mL en solución salina tamponada con fosfatos (PBS), pH 7,4, con 0,1 % de seroalbúmina humana (HSA) Almacenar a: 2-8° C |
| Descripción | Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads |
| Color | Brown |
| Para utilizar con (aplicación) | Activation and Expansion of T-cells |
| Material | Poliestireno magnético |
| Tipo de producto | Expansor de Treg humanas |
| Mostrar más |