Learn More
Gibco™ Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28/CD137
Código de producto. 10573269
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,4 mL
2 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10573269 2 mL cada uno
10142878 0,4 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10573269
Marca: Gibco™ 11163D
Edge
Includes
0.4mL DynabeadsHuman T-Activator CD3/CD28/CD137 is supplied as a suspension containing 1 x 105 Dynabeads/mL in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, w/ 0.1% human serum albumin (HSA)
Se acoplan con los anticuerpos anti-CD3, anti-CD28 y anti-CD137
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 beads are 4.5-μm superparamagnetic beads covalently coupled with an optimized combination of anti-human CD3, CD28, and CD137 antibodies and intended for ex vivo expansion/proliferation of human antigen (Ag)-specific T cells. CD3 and CD28 provide primary and co-stimulatory signals that are required for the activation and expansion of T cells. Anti-CD137 acts as an antagonist that promotes both survival and proliferation of T lymphocytes. This is especially important for memory T cells where they may lack CD28 expression.
El CD137 (4-1BB) es miembro de la familia del factor de necrosis tumoral. El anticuerpo agonista anti-CD137 actúa como molécula activadora coestimuladora de especial importancia para los linfocitos T efectores/de memoria y promueve la supervivencia y proliferación de los linfocitos T.
  • Expansión eficiente y aumento de la tasa de supervivencia de los linfocitos T específicos de Ag
  • No es necesario encontrar ni preparar el MNC o el antígeno que coincidan con el donante
  • Los linfocitos T expandidos con Dynabeads mantienen respuestas específicas de Ag
  • Capacidad: 20 pruebas
  • Tipo de célula: Linfocitos T (activados)
  • Producto final: Células
  • Reactividad: Humano
  • Especie diana: Humano
Activación y expansión celular, análisis celular, aislamiento y expansión celular, activación y expansión de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Linfocitos T (activados)
Certificaciones/conformidad ISO9001 and ISO13485
Concentración 5.4 x 105 Beads/mL
Contenido y almacenamiento Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28/CD137 de 2 mL se suministra en suspensión y contiene 5 x 105 Dynabeads™/mL en solución salina tamponada con fosfatos (PBS), pH 7,4, con 0,1% de seroalbúmina humana (HSA). Almacenar a: De 2 a 8 °C.
Descripción Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads
Para utilizar con (aplicación) Activation and Expansion of T-cells
Material Poliestireno magnético
Tipo de producto Human T-Activator CD3/CD28/CD137
Para utilizar con (equipo) DynaMag™ Magnet
Especie del huésped Ratón
Tecnología de aislamiento Magnetic Beads
Línea de productos Dynabeads
Cantidad 2 ml
Reactividad Humano
Tipo de muestra Pre-isolated human antigen-specific T-cells from cell lines or clones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Funcionalidad de superficie Epoxi
Especies diana Humano
Uniformidad Monosized 4.5 μm (CV <5%)
Volumen (métrico) 2 mL
Diámetro (métrico) 4.5 μm
Estado normativo For Research Use Only