Learn More
Gibco™ DPBS, polvo, calcio, magnesio
Código de producto. 11510566
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 10 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
11510566 1 x 10 L 10 litros
1 options
Código de producto. 11510566
Marca: Gibco™ 21300058
La solución salina equilibrada se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos
  • Se utiliza como medio de transporte o para la preparación de reactivos
  • Modificado de la siguiente manera: con calcio y magnesio; sin rojo de fenol.
  • Sin material de origen animal
  • Está disponible la formulación completa
  • Las formas de polvo del medio de cultivo celular Gibco requieren suplementos de bicarbonato sódico, ajuste de pH y filtración en el momento de la preparación
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS)
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Forma física Polvo
Línea de productos Gibco
Cantidad 1 x 10 L
Tipo de solución Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco
Incluye Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Para uso diagnóstico in vitro.no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales.Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.