Learn More
Gibco™ DMEM, alto contenido en glucosa, sin fosfatos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11530416
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11530416 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11530416
Marca: Gibco™ 11971025
Requires
Suplementación
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. DMEM Gibco ™, alto contenido en glucosa, sin fosfatos se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
  • Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
  • Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con CO2 al 5-10 % para mantener el pH fisiológico
  • Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, y líneas celulares como HeLa, 293, Cos-7 y PC-12.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
La solución Gibco DMEM se fabrica en instalaciones bajo buenas prácticas de fabricación en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Instalaciones registradas en la FDA como fabricante de productos sanitarios. Certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, 293, Cos-7 y PC-12
Tipo de célula Fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico, Sin fosfatos
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sales inorgánicas Sin fosfato sódico
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Diagnóstico in vitro. Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.