Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES
Código de producto. 11300882
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
5 L
10 L
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
5 litros
500 ml
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11300882 10 L cada uno
11574546 500 mL 500 ml
11559716 10 x 500 mL paquete de 10
12529059 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11300882 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11330107
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. El DMEM/F-12 Gibco™, HEPES se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
  • Contiene cuatro veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo de Eagle.
  • Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (1,2 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
  • Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC, células de músculo liso y líneas de células como HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células MDCK, células gliales, fibroblastos, células endoteliales humanas y fibroblastos de rata
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)/F-12
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol, Piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Producción de anticuerpos y cultivos celulares, cultivo de células de mamífero
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco, SynerGy
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.