Learn More
Gibco™ Blasticidina S HCl, polvo
Descripción
Blasticidin S is a peptidyl nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces griseochromogenes. It is a potent inhibitor of protein synthesis in bacteria and eukaryotes, while also active in fungi, nematodes, and tumor cells. Blasticidin S acts by blocking hydrolysis of peptidyl-tRNA induced by release factors and inhibits peptide bond formation. It is used as a selection agent in both mammalian and bacterial cells. The recommended working concentration ranges from 1 to 30 μg/mL depending on the cell line and 25–100 μg/mL for bacterial selection. Cell death occurs rapidly, and blasticidin-resistant stable mammalian cell lines can be generated in less than one week.
La blasticidina S es un antibiótico nucleósido aislado a partir de Streptomyces griseochromogenes. Es un potente inhibidor de la síntesis de proteínas tanto en células procariotas como eucariotas.
- La blasticidina S actúa rápidamente al inhibir la formación de enlaces peptídicos por parte del ribosoma.
- Se utiliza para la prevención de la contaminación de cultivos celulares
- La concentración de trabajo recomendada oscila entre 2 y 2 μg/ml en función de la línea de células.
- La resistencia la confiere la expresión de cualquiera de los dos genes de blasticidina S desaminasa: BSD (2) o bsr
Cultivo celular, clonación, cultivo de células S2 de Drosophila, cultivo de células High Five™, cultivo de células de insecto, cultivo de células de mamíferos, selección, cultivo de células Sf9 y Sf21, transfección, transformación
Información de órdenes
Condiciones de envío: Ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco, blanquecino |
| Contenido y almacenamiento | Storage conditions: -5 to -30°C Shipping conditions: room temperature Shelf life: Lot Dependent |
| Tipo de célula | Células eucariotas, células procariotas |
| Concentración | De 50 a 100 μg/ml |
| Tipo de cultivo | Cultivo celular de mamíferos, cultivo celular de insectos |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Blasticidina |
| Esterilidad | Estéril |
| Con aditivos | Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES) |
| Para utilizar con (aplicación) | Selección bacteriana |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- blasticidin powder
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contém: blasticidin S HCl