Learn More
Gibco™ Antibiótico-antimicótico (100X)
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4918398
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
20 ml
paquete de 20
11580486 20 mL 20 ml
11570486 100 mL 100 ML
15963194 20 x 100 mL paquete de 20
3 options
Código de producto. 11580486
Marca: Gibco™ 15240096
La solución contiene penicilina, estreptomicina y anfotericina B Gibco para impedir la contaminación de los cultivos celulares.
  • El antibiótico-antimicótico Gibco™ se usa para prevenir la contaminación por hongos y bacterias
  • La solución contiene 10 000 unidades/ml de penicilina, 10 000 µg/ml de estreptomicina y 25 µg/ml de anfotericina B Gibco.
  • Los antibióticos penicilina y estreptomicina impiden la contaminación bacteriana de los cultivos celulares debido a su eficaz acción combinada contra bacterias grampositivas y gramnegativas.
  • La anfotericina B impide la contaminación fúngica de cultivos celulares debido a su inhibición de hongos y levaduras multicelulares.
  • La penicilina fue originalmente purificada a partir del hongo Penicillium y actúa interfiriendo directamente con el volumen de la pared celular bacteriana, e indirectamente mediante la activación de la liberación de enzimas que alteran aún más la pared celular.
  • La estreptomicina fue originalmente purificada a partir de la bacteria Streptomyces griseus y actúa uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, lo que conduce a la inhibición de la síntesis de proteínas y la muerte de bacterias susceptibles.
  • Almacenar a una temperatura de entre -5 °C y -20 °C
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C
Condiciones de envío: Hielo seco
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Concentración 100X
Tipo de cultivo Cultivo de células de mamífero
Formulario Líquido
Tipo de producto Antibiótico y antimicótico
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Cantidad 20 mL
Condiciones de envío Hielo seco
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,2-Diaminopropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,2-Diaminopropane