Learn More
Gibco™ Suplemento AmnioMAX™ C-100
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10507485
Change view
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
75 mL
Tamaño de la unidad:
75 ml
cada uno
10507485 75 mL 75 ml
10772077 15 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10507485
Marca: Gibco™ 12556023
Una parte del kit utilizado para preparar el medio completo Gibco AmnioMAX C-100 suplementado por completo y desarrollado para cultivar células del líquido amniótico humano a corto plazo para estudios citogenéticos y procedimientos de diagnóstico in vitro
Formato de uso sencillo: El medio completo AmnioMAX C-100 Gibco es un kit de dos partes para la preparación de un medio completo que no requiere suplementos adicionales. El medio completo puede almacenarse entre 2 y 8 °C durante un máximo de diez días
  • Calidad y pruebas de rendimiento
  • Cada lote del medio completo AmnioMAX C-100 Gibco se ha probado en un laboratorio de citogenética de referencia certificado en EE. UU. para garantizar un rendimiento superior en todo momento
  • Las muestras de líquido amniótico humano primario agrupadas se cultivan durante seis días en el medio completo AmnioMAX C-100 Gibco antes de medir el número total de colonias y el número total de colonias mitóticas
  • Además, cada lote se somete a pruebas de esterilidad, pH y osmolalidad
  • Formulación única y optimizada
  • El medio completo AmnioMAX C-100 Gibco contiene suero bovino fetal (SBF), gentamicina y L-glutamina para maximizar la fijación y el crecimiento celular
  • Cuenta con un sistema de amortiguación mejorado que proporciona una mayor estabilidad del pH durante las manipulaciones de los cultivos
Líquido amniótico y cultivo de vellosidades coriónicas, análisis celular, cultivo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, clínica, investigación clínica y traslacional, citogenética, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Compliance
Gibco AmnioMAX C-100 Supplement is manufactured at a cGMP compliant facility, located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 20 °C
Condiciones de envío: Congelado
Vida útil: 16 meses a partir de la fecha de fabricación. Use el medio completo en un plazo de 7 a 10 días una vez abierto.
Formulario Congelado
Tipo de producto Suplemento
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos Glutamina
Línea de productos AmnioMAX
Cantidad 75 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Diagnóstico in vitro.