Learn More
Gibco™ MEM Advanced
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11540436
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
5000 ml
Código de producto. 11540436
Marca: Gibco™ 12492021
Requires
Suplementación
El MEM (medio esencial mínimo) avanzado se utiliza ampliamente como medio basal que permite el cultivo de células de mamíferos con suplementación de suero fetal bovino (SFB) reducido.
  • El MEM (medio esencial mínimo) avanzado se utiliza ampliamente como medio basal que permite el cultivo de células de mamíferos con suplementación de suero bovino fetal (SBF) reducido.
  • En comparación con el medio MEM clásico, la suplementación sérica puede reducirse entre un 50 % y un 90 % sin ningún cambio en la tasa de crecimiento o la morfología.
  • El MEM avanzado incluye los siguientes ingredientes para permitir la reducción de suero: etanolamina, glutatión, ácido ascórbico, insulina, transferrina, seroalbúmina bovina rica en lípidos para cultivo celular AlbuMAX™ I y los elementos traza sodio selenita, metavanadato amónico, sulfato cúprico y cloruro manganoso.
  • Requiere un suplemento de 1-5 % de suero fetal bovino y suplemento de 4 mM de L-glutamina o GlutaMAX™
  • Muchas líneas de células no requieren adaptación a este medio
  • La concentración de FBS debe optimizarse para cada línea celular para obtener la máxima reducción de suero.
  • El DMEM avanzado utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (3,7 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Entre las células cultivadas con éxito en el DMEM/F-12 avanzado, sin adaptación, se incluyen PK-15, MDCK, Vero, WI-38 y Hep-2.
  • Almacenar de 2 °C a 8 °C, protegido de la luz.
Modificado de la siguiente manera:
  • Con: Glucosa, aminoácidos no esenciales, piruvato sódico y rojo de fenol
  • Sin: L-glutamina, HEPES
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Gibco Advanced MEM is manufactured at a cGMP compliant facility located in Grand Island, New York. The facility is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to the ISO 13485 standards.
iPaul Price, Brad Stiles, David Staines, Ethel Evege, Femi Fatunmbi, Kate Wagner, Lori Nestler, David Jayme. Advanced Media as Alternatives to Classical Basal Media. FOCUS, 2003. 25.2:3-6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 y fibroblastos
Clasificación Origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto MEM (medio esencial mínimo)
Serum Level Suero reducido
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Aminoácidos no esenciales
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 10 x 500 mL
Condiciones de envío Ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación