Learn More
Gibco™ DMEM/F-12 avanzado
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4919815
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
11540446 500 mL 500 ml
11550446 10 x 500 mL paquete de 10
2 options
Código de producto. 11540446
Marca: Gibco™ 12634010
Requires
Suplementación
Se utiliza como medio basal para favorecer el crecimiento de muchas células de mamífero diferentes. Advanced DMEM/F-12 Gibco™ se utiliza en aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares.
  • Contiene 4 veces la concentración de aminoácidos y vitaminas del medio esencial mínimo original de Eagle
  • Está formulado originalmente con bajas cantidades de glucosa (1 g/l) y piruvato sódico, pero a menudo se utiliza con niveles de glucosa más altos, con o sin piruvato sódico
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (3,7 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
  • Las células cultivadas con éxito en DMEM incluyen fibroblastos primarios, neuronas, células gliales, HUVEC y células de músculo liso, así como líneas de células HeLa, 293, cos-7 y PC-12
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células MRC-5, SP2, Vero, WI-38 y Jurkat
Clasificación Origen animal
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM (medio Eagle modificado de Dulbecco)/F-12
Serum Level Suero reducido
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico, Aminoácidos no esenciales
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl benzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyl benzoate