Learn More
Ácido giberélico A4+A7, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15418109 1 g 1 g
15428109 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15418109
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66661.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gibberellic Acid A4+A7
Tipo Gibberellic Acid A4+A7
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Punto de ebullición de 582 °C
Información de solubilidad Soluble in methanol, ethanol, or acetone; Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate
Porcentaje de pureza 90%