missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Giardia lamblia cysts Monoclonal Antibody (558-42)

Código de producto. 17890506
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17890506 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17890506 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA546579

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Giardia lamblia cysts Monoclonal Antibody for ICC/IF

Giardiasisis a diarrhoeal illness caused by a single celled microscopic protozoan parasite, Giardia lamblia, also known as Giardia intestinalis. Giardia lamblia exists in two forms, an active form called a trophozoite, and an inactive form called a cyst. The active trophozoite attaches to the lining of the small intestine and is responsible for causing the signs and symptoms of giardiasis. The trophozoite cannot live long outside of the body and spread of infection is via the cyst which is excreted in the host's faeces. When it is ingested, stomach acid activates the cyst, and the cyst develops into the disease causing trophozoite in the new host. Giardiasis is diagnosed by finding cysts or trophozoites in the faeces.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Giardia lamblia cysts
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 558-42
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 10mM sodium azide
Alias de gen G. lamblia
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno G.lamblia cysts.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Protozoa
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgM
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.