Learn More
Giantin Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16831815 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16831815 20 μL 20 microlitros
16821815 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16831815
Marca: Proteintech 222701AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Golgin subfamily B member 1 (GOLGB1) is a single pass type I membrane protein located in the golgi apparatus membrane. GOLGB1 may participate in forming intercisternal cross-bridges of the Golgi complex.
Especificaciones
Antígeno Giantin
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.54 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica GOLGB1
N.º de referencia del gen Q14789
Alias de gen GCP, GCP372, giantin, GOLGB1, Golgin subfamily B member 1, GOLIM1, MacroGolgin
Símbolos de los genes GOLGB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2804
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG