Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación gigante de PTFE
Código de producto. 11868932 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
57 mm
80 mm
108mm
110 mm
136 mm
159 mm
Diámetro (métrico):
14 mm
24mm
24 mm
27mm
27 mm
36 mm
Forma:
Cilíndrico
Cilíndrico, Anillo de pivote
Triangular
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Forma unitSize
11868932 80 mm 14 mm Triangular paquete de 5
10379640 108mm 24mm Cilíndrico, Anillo de pivote cada uno
10074400 159 mm 24 mm Cilíndrico, Anillo de pivote cada uno
10410211 57 mm 24 mm Cilíndrico, Anillo de pivote cada uno
10166330 108mm 27mm Cilíndrico cada uno
10369640 159 mm 27 mm Cilíndrico cada uno
10470011 57 mm 27 mm Cilíndrico cada uno
10480971 80 mm 14 mm Triangular cada uno
10688071 110 mm 36 mm Triangular cada uno
12706108 136 mm 36 mm Triangular cada uno
10 options
Código de producto. 11868932
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para su uso en recipientes y viales de gran tamaño. Estos modelos gigantes de barras agitadoras magnéticas con revestimiento de PTFE son esterilizables en autoclave.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Diseñada para su uso en recipientes grandes y viales
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Diámetro (métrico) 14 mm
Longitud (métrico) 80 mm
Cantidad Paquete de 2
Forma Triangular